Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M-DEG GC Capillary Column
Codice prodotto. 10440322 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10440322
Marca: Macherey-Nagel™ 723063.25
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Permabond™ CW 20 M-DEG
Tipo USP G16
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento Permabond™ CW 20 M-DEG
Quantità 1 Each