Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M-DEG GC Capillary Column
680.00€ - 725.00€
Specifica
Stationary Phase | Permabond™ CW 20 M-DEG |
---|---|
Tipo USP | G16 |
Tipo | GC Capillary Column |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
Spessore pellicola | 0.25 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10440322
|
Macherey-Nagel™
723063.25 |
0.25 mm |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10043001
|
Macherey-Nagel™
723327.25 |
0.32 mm |
725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Permabond™ CW 20 M-DEG | |
GC Capillary Column | |
0.25 μm | |
Permabond™ CW 20 M-DEG |
G16 | |
Gas Chromatography (GC) | |
25 m | |
1 Each |