Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Codice prodotto. 10318641 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 10
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10318641
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 723830.25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Permabond™ FFAP
Tipo USP G25, G35
Da utilizzare con (applicazione) Free Carboxylic Acids Analysis, Free Carboxylic Acids
Gamma di temperatura 220°C to 240°C
Spessore pellicola 0.35 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento Permabond™ FFAP
Quantità 1 Each