Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-30 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10134751 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
50 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10134751
Marca: Macherey-Nagel™ 723306.25
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Permabond™ SE-30
Tipo USP G2
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 300°C to 320°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento Permabond™ SE-30
Quantità 1 Each