Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-52 GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Permabond™ SE-52 |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 300°C to 320°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Materiale di impaccamento | Permabond™ SE-52 |
| Vedi altri risultati |