Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Permabond™ Silane |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monomeric Silanes and Chlorosilanes Analysis |
| Gamma di temperatura | 260°C to 280°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 m |
| Materiale di impaccamento | Permabond™ Silane |
| Quantità | 1 Each |