Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC Capillary Column
Codice prodotto. 10651492 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10651492
Marca: Macherey-Nagel™ 723411.25
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.8 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase Permabond™ Silane
Da utilizzare con (applicazione) Monomeric Silanes and Chlorosilanes Analysis
Gamma di temperatura 260°C to 280°C
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento Permabond™ Silane
Quantità 1 Each