Learn More
Brady™ Permanent Acrylic Adhesive Laminated Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 11710953
Click to view available options
Colore:
Black on Yellow
Red
Yellow
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Roll
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Codice prodotto. 11710953
Marca: Brady™ 810934
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number ADR 5.2 BF-100*100-B7541
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma A rombo
Testo visualizzato Organic Peroxide 5.2
Product Type Transport Sign
Colore Yellow