Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Codice prodotto. 17831649
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.25 x 1.1 in.
1 x 1.9 in.
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
25.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 750
Codice prodotto. 17831649
Marca: Brady™ 173695
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
  • Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
  • UL Approved
  • Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0.25 x 1.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 27.94 mm
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number M6-105-427-AW