Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Codice prodotto. 17871599
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.235 x 1 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.444 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.667 x 1.75 in.
Diametro dei cavi:
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
8 to 1 AWG
Diametro (sistema imperiale):
0.125 in.
0.187 in.
0.25 in.
0.5 in.
1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 17871599
Marca: Brady™ 173624
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tubetti termorestringenti PermaSleeve sono studiati per la stampa a trasferimento termico o ad aghi e sono ideali per l’identificazione di fili e cavi.
  • I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
  • Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
  • Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
  • Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore Black
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantità 100 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Diametro dei cavi 20 to 10 AWG
Dimensions (LxW) 0.335 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.335 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 8.51 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.187 in.
Diametro (sistema metrico) 4.75 mm
Alternate Part Number M6-187-1-342-BK