Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™ per M710 e BMP71
Codice prodotto. 17888954
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0.235 in.
50 ft. x 0.335 in.
50 ft. x 0.439 in.
50 ft. x 0.645 in.
50 ft. x 0.851 in.
50 ft. x 1.66 in.
Diametro dei cavi:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
8 to 1 AWG
Diametro (sistema imperiale):
0.125 in.
0.187 in.
0.25 in.
0.375 in.
0.5 in.
1 in.
Altezza (sistema metrico):
5.97 mm
8.51 mm
11.15 mm
16.38 mm
21.62 mm
42.16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17888954
Marca: Brady™ 174516
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
  • I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d'uso e permanenza per creare un'identificazione durevole di alta qualità.
  • I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
  • Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
  • Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
  • Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M7-R4300
Specifica
Certificazione/Conformità Method 215, Method 215K, MIL-DTL-23053/5 Class 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202, MIL-STD-202F, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Diametro dei cavi 16 to 8 AWG
Dimensions (LxW) 50 ft. x 0.439 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.439 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.15 mm
Altezza (sistema metrico) 11.15 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number BM7C-250-342