Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.439 x 1.75 in.
0.444 x 1 in.
0.444 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.25 x 1 in.
1.25 x 1.75 in.
1.66 x 1 in.
1.66 x 1.75 in.
1.667 x 1 in.
1.667 x 1.75 in.
Diametro dei cavi:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
28 to 20 AWG
6 to 0000 AWG
8 to 1 AWG
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
missing translation for 'unitSize'
pezzi 100
pezzi 50
Beschreibung
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
- Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Spezifikation
Spezifikation
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyolefin |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur