Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Codice prodotto. 17891599
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.439 x 1.75 in.
0.444 x 1 in.
0.444 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.25 x 1 in.
1.25 x 1.75 in.
1.66 x 1 in.
1.66 x 1.75 in.
1.667 x 1 in.
1.667 x 1.75 in.
Diametro dei cavi:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
28 to 20 AWG
6 to 0000 AWG
8 to 1 AWG
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 17891599
Marca: Brady™ 173599
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
  • I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
  • Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
  • Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
  • Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Specifikationer
Certificazione/Conformità ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantità 50 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Diametro dei cavi 2 to 500 MCM
Dimensions (LxW) 1.667 x 1.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.667 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Altezza (sistema metrico) 42.34 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-1000-175-342-WT
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.