Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti per alte temperature PermaSleeve™
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.444 x 1 in.
0.444 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.25 x 1.75 in.
1.667 x 1 in.
1.667 x 1.75 in.
Diametro dei cavi:
00 AWG to 500 MCM
12 to 8 AWG
16 to 10 AWG
2 to 0000 AWG
20 to 16 AWG
26 to 18 AWG
6 to 1 AWG
8 to 4 AWG
Diametro (sistema imperiale):
0.094 in.
0.125 in.
0.187 in.
0.25 in.
0.375 in.
0.5 in.
0.75 in.
1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- I tubetti termorestringenti 2:1, resistenti allo sbiadimento e ritardanti di fiamma, sono conformi ai requisiti dello standard NASA SP-R-0022A Degassificazione a vuoto spinto
- I tubetti possono essere usati in applicazioni che richiedono maggiore resistenza a sostanze chimiche aggressive come combustibili, lubrificanti e solventi ad alto potere detergente
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, testato secondo ASTM E 162, ASTM E 662; conforme a RoHS; UL Recognized
- Temperatura di utilizzo da -55 a 225°C (da -67 a 437°F)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized |
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | PVDF |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Wire and Cable Labeling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
| Vedi altri risultati |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering