Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti per alte temperature PermaSleeve™
Codice prodotto. 17881469
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.444 x 1 in.
0.444 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.25 x 1.75 in.
1.667 x 1 in.
1.667 x 1.75 in.
Diametro dei cavi:
00 AWG to 500 MCM
12 to 8 AWG
16 to 10 AWG
2 to 0000 AWG
20 to 16 AWG
26 to 18 AWG
6 to 1 AWG
8 to 4 AWG
Diametro (sistema imperiale):
0.094 in.
0.125 in.
0.187 in.
0.25 in.
0.375 in.
0.5 in.
0.75 in.
1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 17881469
Marca: Brady™ 173574
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tubetti marcafili in fluoruro di polivinilidene termorestringente PermaSleeve™ (B-345) sono appositamente studiati per applicazioni di degassificazione a vuoto spinto e alte temperature.
  • I tubetti termorestringenti 2:1, resistenti allo sbiadimento e ritardanti di fiamma, sono conformi ai requisiti dello standard NASA SP-R-0022A Degassificazione a vuoto spinto
  • I tubetti possono essere usati in applicazioni che richiedono maggiore resistenza a sostanze chimiche aggressive come combustibili, lubrificanti e solventi ad alto potere detergente
  • Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, testato secondo ASTM E 162, ASTM E 662; conforme a RoHS; UL Recognized
  • Temperatura di utilizzo da -55 a 225°C (da -67 a 437°F)
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale PVDF
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantità 100 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +437°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +225°C
Diametro dei cavi 6 to 1 AWG
Dimensions (LxW) 0.851 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.851 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 21.62 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-500-1-345-WT