Learn More
Permeabilizing Solution 2 (RUO/GMP), BD Biosciences™
Click to view available options
Quantità:
500 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Premixed concentrate formulated specifically for use in flow cytometry.
- For the permeabilization of lymphocyte membranes prior to intracellular immunofluorescence staining with monoclonal antibodies.
- This formulation is designed for antigen-specific activation applications.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 10X |
| Da utilizzare con (applicazione) | Permeabilization of lymphocyte membranes prior to intracellular immunofluorescence staining with monoclonal antibodies |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flow Cytometer |
| Quantità | 500 Tests |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BD FACS Permeabilizing Solution 2
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: diethylene glycol, formaldehyde, methanol