Learn More
Brady™ Permenent Polyester (B-423) Labels for BMP71 Printer - White
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25.40 x 38.10 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
Ideal for electronic PCB and component identification, bar code label and rating plates and solar panel identification
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | AGA Approved, CSA Approved, Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL Recognized |
| Descrizione | BMP71 Label Printer Labels |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Permanent Polyester Labels |
| Vedi altri risultati |