Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone trattato al perossido
Codice prodotto. p-8004881
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
25ft
Pezzo
Codice prodotto. 11756128
Marca: Masterflex™ 0641172
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications. Cole-Parmer™ Peroxide-Cured Silicone Tubing features excellent heat resistance and a low compression set.
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications. Cole-ParmerTM Peroxide-Cured Silicone Tubing features excellent heat resistance and a low compression set.
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements.
  • Manufactured according to GMP
  • Odorless, nontoxic and translucent
  • Temperature range: -51 to 238°C
  • Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità FDA, USP, GMP
Autoclavabile
Diametro (sistema metrico) interno 6,4 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 11,2 mm
Spessore (sistema metrico) 2,4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Biotecnologie, industria farmaceutica, aerospaziale, alimentare e delle bevande e applicazioni generali di laboratorio
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C