Learn More
Macherey-Nagel™ Peroxtesmo KO Qualitative Test Paper
Codice prodotto. 11366504 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
White to Blue/Green
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11366504
Marca: Macherey-Nagel™ 90606
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Peroxtesmo KO allows the quick and easy detection of peroxidase in food. It is used in the food processing industry to evaluate the quality of canned food.
Specifica
Indicatore di colore White to Blue/Green
Da utilizzare con (applicazione) For detection of Peroxidase in milk
Quantità 100 Pack
Durata del test 2 min.
Tipo Qualitative Test Paper