Learn More
Perrhenic acid, 75-80% aq. soln.
Codice prodotto. 11341229
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11341229
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011413.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Perrhenic acid is used in the manufacturing of superconducting synthetic metals and X-ray targets. It is used as a hydrocracking catalyst in petroleum industry and used for the dehydrogenation process and epoxidation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13768-11-1
Formula molecolare HO4Re
Molecular Weight (g/mol) 251.21
Numero MDL MFCD00011326
InChI Key UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC Name hydroxy(trioxo)rhenium
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Perrhenic acid
Colore Colorless through Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 75-80%
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 251.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perrhenic acid: 80.0%; Water: 20.0%
Aspetto Colorless to pale yellow liquid
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densità 2.42
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perrhenic acid, 75-80% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Perrhenic acid