Learn More
Perrhenic(VII)acid, 99.99%, (trace metal basis), 76.5% solution in water
Codice prodotto. 10098821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10098821
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis, Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13768-11-1
Formula molecolare HO4Re
Molecular Weight (g/mol) 251.21
Numero MDL MFCD00011326
InChI Key UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC Name hydroxy(trioxo)rhenium
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Perrhenic(VII)acid
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 99.99%
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare HReO4
Concentrazione 70 to 76.5% (HReO4)
Densità 2.1600g/mL
Peso formulazione 251.21
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Forma fisica Soluzione