Learn More
Perylene, 99+%
Codice prodotto. 10133180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10133180
Marca: Thermo Scientific Acros 130070050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 198-55-0
Formula molecolare C20H12
Molecular Weight (g/mol) 252.31
Numero MDL MFCD00004142
InChI Key CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC Name perylene
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Perylene
Punto di fusione 277.0°C to 280.0°C
Colore Brown to Ochre
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 05, I, 363
Indice di Merck 15, 7299
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ether, alcohol,, soluble in benzene, toluene,, very soluble in cs2, chloroform, acetone, very sparingly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 252.31
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder