Learn More
Pesticide Mix 1, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
- Pesticide Mix 1 containing 16 compounds in acetronitrile
- Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Warranty
1 year
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trifloxystrobin Boscali Fenoxycarb Piperonyl butoxide Tebufenpyrad |
| Imballaggio | Glass Ampule |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5 99.5 99 95.8 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 97.6 99.2 99.3 |
| Formula molecolare | C20H19F3N2O4 C18H12Cl2N2O C17H19NO4C19H30O5 C18H24ClN3O C13H13Cl2N3O3 C9H10ClN5O2 C14H14Cl2N2O C7H14N2O2S C7H14N2O3S C10H9ClN4S C22H17N3O5 C10H11ClN4 C7H14N2O4S C11H18N4O2 C18H14BrCl2N5O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Quantità | 1 mL |
| Peso formulazione | 408.37107 g/mol 343.207 g/mol 301.34 g/mol 338.438 g/mol 333.856 g/mol 330.167 g/mol 255.661 g/mol 297.180 g/mol 190.263 g/mol 206.2627 g/mol 252.7233 g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Stock Organic Standard
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile