Learn More
Pesticide Mix 2, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
- Pesticide Mix 2 containing 15 compounds in acetronitrile
- Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Warranty
1 year
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Azinphos-methyl Carbophenothion Coumaphos Ethoprophos (ethoprop) Dimethoate Dicrotoph |
| Imballaggio | Glass Ampule |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5 98.5 99.4 98.8 99.4 99.5 99.2 99.5 98.3 99.5 99.4 99.3 99.5 99.5 99.5 |
| Formula molecolare | C10H12N3O3PS2 C11H16ClO2PS3 C14H16ClO5PS C8H19O2PS2 C5H12NO3PS2 C8H16NO5P C9H21O2PS3 C12H15N2O3PS C12H16N3O3PS C10H15OPS2 C10H19O6PS2 C11H12NO4PS2 C12H15ClNO4PS2 C6H11N2O4PS3 C17H21ClN2O2S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Quantità | 1 mL |
| Peso formulazione | 317.324 g/mol 342.865 g/mol 362.766 g/mol 242.339 g/mol 229.257 g/mol 237.190 g/mol 288.431 g/mol 298.298 g/mol 313.313 g/mol 246.329 g/mol 330.358 g/mol 317.321 g/mol 367.809 g/mol 302.331 g/mol 352.879 g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pesticide Mix 2
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile