Learn More
Pesticide Mix 3, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
- Pesticide Mix 3 containing 15 compounds in acetronitrile
- Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Warranty
1 year
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propargite (omite) Carbaryl Myclobutanil (systhane) Dimethomorph Etoxazole Spirodiclo |
| Imballaggio | Glass Ampule |
| Intervallo percentuale saggio | 97.4 99.9 98.6 98.4 98.9 99.5 99.6 99.5 99.5 98.5 99 96 98.9 99 99.4 |
| Formula molecolare | C19H26O4S C12H11NO2 C15H17ClN4 C21H22ClNO4 C21H23F2NO2 C21H24Cl2O4 C8H10ClN5O3S C9H6F3N3O C25H28O3 C7H17O2PS3 C2H8NO2PS C11H15BrClO3PS C7H14NO5P C12H17O4PS2 C11H20N3O3PS |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Quantità | 1 mL |
| Peso formulazione | 350.472 g/mol 201.221 g/mol 288.775 g/mol 387.8567 g/mol 359.410 g/mol 411.319 g/mol 291.715 g/mol 229.159 g/mol 376.488 g/mol 260.377 g/mol 141.001328 g/mol 373.631 g/mol 223.1635 g/mol 320.3647 g/mol 305.334 g/m |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pesticide Mix 3
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile