Learn More
Pesticide Mix 4, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16310488 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 16310488
Marca: SPEX Certiprep SPXPR4
Use these Organic Certified Reference Materials for a wide range of HPLC/GC/LC applications. SPEX CertiPrep™ Pesticide Mix 4 containing 15 compounds in acetronitrile is ideal for pesticide screening, food safety and QuEChERS applications.
  • Pesticide Mix 4 containing 15 compounds in acetronitrile
  • Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Specifica
Materiale o nome chimico Epn
Dichlorvos
Edifenphos
Ethion
Fenitrothion
Ethyl parathion
Methyl parathion
Imballaggio Glass Ampule
Intervallo percentuale saggio 99.1
98.8
97.5
99.5
98
99
99.6
99.5
99.5
99.2
99.2
99.5
98
99.5
98
Formula molecolare C14H14NO4PS
C4H7Cl2O4P
C14H15O2PS2
C9H22O4P2S4
C9H12NO5PS
C10H14NO5PS
C8H10NO5PS
C4H10NO3PS
C8H19O2PS3
C10H15O3PS2
C12H21N2O3PS
C9H11Cl3NO3PS
C12H4Cl2F6N4OS
C12H6F2N2O2
C8Cl4N2
Concentrazione 100 μg/mL
Quantità 1 mL
Peso formulazione 323.304 g/mol
220.976 g/mol
310.371 g/mol
384.476 g/mol
277.234 g/mol
291.261 g/mol
263.207 g/mol
183.166 g/mol
274.404 g/mol
278.328 g/mol
304.345 g/mol
350.59 g/mol
437.148 g/mol
248.185 g/mol
265.911 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pesticide Mix 4
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile