Learn More
Pesticide Mix 6, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
- Pesticide Mix 6 containing 15 compounds in acetronitrile
- Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Warranty
1 year
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenvalerate (sanmarton) Pyridaben Tau-fluvalinate Quinoxyfen Alachlor Prowl (pendimet |
| Imballaggio | Glass Ampule |
| Intervallo percentuale saggio | 99.1 99.5 95 99.7 99.2 99.4 99.5 99.5 98.4 99.4 97.5 99.5 98.9 99 99.5 |
| Formula molecolare | C25H22ClNO3 C19H25ClN2OS C26H22ClF3N2O3 C15H8Cl2FNO C14H20ClNO2 C13H19N3O4 C18H19NO4 C10H12ClNO2 C17H13ClFN3O C22H23NO3 C9H7Cl3O3 C10H12N2O3S C15H22ClNO2 C6Cl5NO2 C9H8Cl3NO2S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Quantità | 1 mL |
| Peso formulazione | 419.900 g/mol 364.933 g/mol 502.913 g/mol 308.134 g/mol 269.767 g/mol 281.308 g/mol 313.348 g/mol 213.661 g/mol 329.756 g/mol 349.4229 g/mol 269.509 g/mol 240.279 g/mol 283.794 g/mol 295.335 g/mol 300.589 g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Stock Organic Standard
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile