Learn More
Pesticide Mix 8, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
- Pesticide Mix 8 containing 15 compounds in acetonitrile
- Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Warranty
1 year
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexaconazole Tebuconazole (folicur) Propiconazole (tilt) Bifenazate Spiromesifen Pine |
| Imballaggio | Glass Ampule |
| Intervallo percentuale saggio | 99.3 99 99.5 99.5 99.5 98 97.5 99.5 99 98.7 99.5 99.6 99.4 98.6 99.5 |
| Formula molecolare | C14H17Cl2N3O C16H22ClN3O C15H17Cl2N3O2 C17H20N2O3 C23H30O4 C42H69NO10 C48H72O14 C12H17NO2 C11H15NO2S C9H16ClN5 C11H15NO2 C21H27NO5 C24H27N3O4 C83H132N2O20 C83H132N2O20 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Quantità | 1 mL |
| Peso formulazione | 314.210 g/mol 307.818 g/mol 342.220 g/mol 300.352 g/mol 370.482 g/mol 747.998 g/mol 873.0769 g/mol 207.269 g/mol 225.307 g/mol 229.710 g/mol 193.242 g/mol 373.443 g/mol 421.489 g/mol 1477.938 g/mol 1477.938 g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pesticide Mix 8
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile