Learn More
Pesticide Mix 9, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
- Pesticide Mix 9 containing 16 compounds in acetronitrile
- Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Warranty
1 year
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass Ampule |
| Intervallo percentuale saggio | 97 97 99.5 99.5 96.7 94.2 97 99.5 98.1 98 98.4 98 99.5 99.5 98.6 99.4 |
| Formula molecolare | C10H10Cl2O3 C16H12ClNO5 C10H11F3N2O C14H17Cl2NO2 C4H8Cl3O4P C13H22NO4PS C13H22NO5PS C8H15NOS C12H15NO4 C12H14N4O4S2 C24H32O4 C12H15NO3 C9H13ClN6 C7H12ClN5 C8H14ClN5 C6H10ClN5 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Quantità | 1 mL |
| Peso formulazione | 249.091 g/mol 333.723 g/mol 232.202 g/mol 302.196 g/mol 257.437 g/mol 319.357 g/mol 335.356 g/mol 173.276 g/mol 237.252 g/mol 342.394 g/mol 384.509 g/mol 221.252 g/mol 240.693 g/mol 201.657 g/mol 215.683 g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Stock Organic Standard
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile, acetone