Learn More
Pestello in vetro borosilicato per mortaio
Codice prodotto. p-8002969
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
110 mm
125 mm
Finitura:
Levigato
Ruvido
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13471869
Marca: Pyrex 718342R
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion. Pyrex™ Borosilicate Glass Pestle is ideal for crushing solids into powders for easier handling. Pestles are available in a rough or glazed finish. For use with Pyrex™ Mortars, sold separately.
  • Per frantumare i solidi in polveri per semplificare la manipolazione
  • In vetro borosilicato Pyrex™ per la massima resistenza agli sbalzi termici e alla corrosione chimica
  • Disponibile in finitura ruvida o smaltata
  • Da utilizzare con mortai in Pyrex™ (venduti separatamente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Finitura Levigato
Product Type Pestello
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mortaio Pyrex™
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm