Learn More
Wheaton™ Flaconcini in PET per scintillazione
Codice prodotto. 10517724 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Senza rivestimento interno
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10517724
Marca: Wheaton™ 986744
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For optimal performance in the laboratory. Wheaton™ PET Liquid Scintillation Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
  • With caps attached
  • Available linerless or with foamed polyethylene liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Senza rivestimento interno
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale PET
Volume (sistema metrico) 20 ml
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Quantità Confezione da 1000
Tipo Scintillation Vial
Dimensione chiusura 22-400