Learn More
Buerkle™ PET Sterile Laboratory Bottle
Codice prodotto. 15846462 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15846462
Marca: Buerkle™ 03701000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in laboratories and chemical handling areas. Good product presentation due to crystal-clear PET. Space-saving and absolutely leakproof. Ideal for storing and packing liquids.
  • Space-saving and absolutely leakproof.
  • Ideal for storing and packing liquids.
  • Sterile SAL 10-3 (according to ISO 11137)
  • PET crystal-clear
  • With tamper-proof closure
  • With moulded-in raised graduation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 32 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 212 mm
Materiale PET
Lunghezza (sistema metrico) 96 mm
ID collo (sistema metrico) 32 mm
Sterilità Sterile
Peso (sistema metrico) 0.06 kg
Larghezza (sistema metrico) 96 mm
Colore chiusura Bianco
Graduated Yes
Tipo di chiusura Tamper-proof