Learn More
Corning™ PETG Baffled Erlenmeyer Flask with Vent Cap
Constructed of optically clear polyethylene terephthalate (PETG) and ideal for shaker culture applications.
265.18€ - 515.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Nonpyrogenic, DNase/RNase-free |
---|---|
Colore chiusura | Orange |
Materiale chiusura | Polypropylene |
N. per confezione | 1/Pk. |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15863875
|
Corning™
431281 |
2 L |
265.18€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15883875
|
Corning™
431283 |
3 L |
313.37€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15803885
|
Corning™
431285 |
5 L |
515.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
The Corning™ Erlenmeyer flask is designed to help scale-up suspension culture with space efficiency in mind. The flasks are ready-to-use, ideal for shaker culture applications, and storage.
- Available with baffled bottom
- Molded-in graduations for accuracy
- Large vent cap for continuous gas exchange while preventing leakage
- Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
- Nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
- Made from optically-clear polyethylene terephthalate(PTEG)
Spécification
Nonpyrogenic, DNase/RNase-free | |
Polypropylene | |
Sterile |
Orange | |
1/Pk. | |
Vented |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.