Learn More
Buerkle™ PETG Clear Wide Neck Containers
Codice prodotto. 11823672 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11823672
Marca: Buerkle™ 03570100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The wide opening of the container enables easy filling with liquid, powder or granules such as tablets, capsules, dyes, shipments of samples, specimens etc. Also suitable for gift packages and hobby articles.
  • PETG crystal-clear
  • Screw lid PP, black, seal made of PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Clear
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 31 mm
Materiale PETG
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm
Larghezza (sistema metrico) 46 mm
Colore chiusura Black
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap