Learn More
Buerkle™ PETG Clear Wide Neck Containers
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PETG crystal-clear
- Screw lid PP, black, seal made of PE
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Colore | Clear |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 69 mm |
| Materiale | PETG |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Colore chiusura | Black |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |