Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit
Codice prodotto. 15427330
Click to view available options
Dimensioni gap (sistema metrico):
7 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15427330
Marca: BTX™ 450490
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Electrodes and chambers for delicate and/or difficult tissue transfection
  • Simple and easy to use
  • Compatible with BTX™ Systems such as Gemini X2 and ECM™ 2001+
  • Comprised of two parts, glass petri dish and electrode wand
  • Wand and chamber can come separately
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Delicate/Difficult Tissue Transfection
Da utilizzare con (apparecchiatura) BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 Generators
Materiale Platinum
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporation accessory
Tensione 100 V
Descrizione Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit, 7 mm
Profondità (sistema imperiale) 0.04 in.
Profondità (sistema metrico) 1 mm
Forma dell'elettrodo Flat
Include Petri Dish Platinum Electrode
Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo 0.28 in.
Lunghezza elettrodo (sistema metrico) 7 mm
Intervallo della lunghezza dell'impulso 10 μsec. to 100 msec.
Quantità 1 Ea.
Dimensioni gap (sistema imperiale) 0.28 in.
Dimensioni gap (sistema metrico) 7 mm
Spessore 1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.28 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 mm
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento Banana Plug to Micrograbber
Pulse Form Square Wave