Learn More
ratiolab™ Piastre di Petri
Codice prodotto. 12634897
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12634897
Marca: ratiolab™ 9050000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the cultivation of cell cultures.
  • Uncoated
  • With vents
Specifica
Colore Clear
Materiale Polistirene
Sterilità Non-sterile
Imballaggio Cardboard
Quantità 25 Dishes/Pk., 20 Pk./Cs.
Dimensions (Dia. x H) 90 x 15 mm