Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Petri Dishes, Sterile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12684785 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
16.2 mm
Sfiato:
1
3
Dimensione della confezione:
pezzi 600
Codice prodotto. 12684785
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A range of high quality aseptic or sterile Petri dishes perfect for microbial or cell culture, or for sample collection, examination and storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Tipo Piastra di Petri
Quantità 600 cassa
Sfiato 3
Altezza (sistema metrico) 16.2 mm
Diametro (sistema metrico) 90 mm