Learn More
Petroleum Ether 40-60°C, Certified AR for Analysis, N-Hexane <2%, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10204350 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Fluorinated HDPE Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10204350
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical P/1760/25
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C6H14, CAS Number-64742-49-0, 1,1-dimethylbutane, isohexane, 2-methylpentan, dimethylpropylmethane, 2-methyl-pentane, 2-methyl pentane, unii-49ib0u6mld, pentane, 2-methyl, methyl pentane, iso-hexane, 2.5L, 40 deg.C, Colorless, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-methylpentane, 81849, 86.178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64742-49-0
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.178
Numero MDL MFCD00081849
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Specifications
Colore Colorless
Punti di ebollizione 40°C
Quantità 25 L
Imballaggio Metal Can
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 38kPa at 20°C
Viscosità 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
IUPAC Name 2-methylpentane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.