Learn More
Petroleum Ether 60-80°C, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10111870 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
2.50L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10111870
Brand: Fisher Chemical P/2094/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Specifications
CAS 64742-49-0
Colore Colorless
Punti di ebollizione 60°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C6H14
Numero MDL MFCD00081849
Pressione del vapore 155 hPa
Viscosità 0.52/s at 20°C
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
IUPAC Name Petroleum ether
Molecular Weight (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892