Läs mer
Läs mer
Petroleum Ether 60-80°C, Certified AR for Analysis, N-Hexane <50%, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1L
2.50L
25L
Beskrivning
C6H14, CAS Number-64742-49-0, dimethylpropylmethane, unii-49ib0u6mld, isohexane, 1,1-dimethylbutane, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, 2-methyl-pentane, iso-hexane, methyl pentane, pentane, 2-methyl, 2.5L, 60 deg.C, Colorless, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-methylpentane, 81849, 86.178
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Petroleum Ether |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 60°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 155 hPa |
| Viscosità | 0.52/s at 20°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Petroleum ether, boiling range 60-80°C
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering