Learn More
Petroleum ether, ACS reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
500mL
pezzi 6
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Petroleum ether |
| Nota nome | ACS reagent |
| CAS min. % | ≥25.0000% |
| CAS max % | <50.0000% |
| Densità | 0.64 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Punti di ebollizione | 40°C to 60°C |
| Punto d'infiammabilità | −30°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Numero UN | UN3295 |
| Vedi altri risultati |