Learn More
Petroleum ether, for analysis, boiling range 80-110°C
Codice prodotto. 11994061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11994061
Marca: Thermo Scientific Acros 278230100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64742-49-0
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.178
Numero MDL MFCD00081849
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum ether
Densità 0.7250g/mL
Punti di ebollizione 78°C to 113°C
Quantità 10 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3980 to 1.4060 (20°C, 589nm)
IUPAC Name Petroleum ether
Grado Analytical