Learn More
Petroleum ether, pure, boiling range ca. 180-280°C
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Petroleum ether |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.7900g/mL |
| Punti di ebollizione | 200.0°C to 250.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 82°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Indice di rifrazione | 1.4300 to 1.4500 |
| Quantità | 1 L |
| Indice di Merck | 15,5342 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.