Learn More
PEX14 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PEX14
Clone 7E6
Concentrazione 1000 μg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classificazione Recombinant Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
30233828
Vedere i documenti
Proteintech
80234-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00€
399.00€ / 100µL
Risparmia 40.00€
9% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30233196
Vedere i documenti
Proteintech
80234-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00€
129.00€ / 20µL
Risparmia 20.00€
13% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The PEX14 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human PEX14. This antibody recognizes human, rat antigen. The PEX14 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
PEX14
1000 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
5195
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
7E6
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat
MGC12767; NAPP2; Pex14p; dJ734G22.2
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody
Documenti
Product Certifications
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.