Learn More
Novus Biologicals™ PEX3 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Competition |
| Formulazione | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin |
| ID gene (immissione) | 8504 |
| Quantità | 0.05 mg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias gene | DKFZp686N14184, FLJ13531, Peroxin-3, Peroxisomal assembly protein PEX3, peroxisomal biogenesis factor 3, transformation-related protein 18, TRG18 |
| Simbolo del gene | PEX3 |
| Proteine | PEX3 |