Learn More
Pexmetinib, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099628
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16497176
Marca: Medchem Express HY16782
MedChemExpress Pexmetinib is a potent Tie-2 and p38 MAPK dual inhibitor, with IC50s of 1 nM, 35 nM and 26 nM for Tie-2, p38α and p38β, respectively, and can be used in the research of acute myeloid leukemia.
Pexmetinib is a potent Tie-2 and p38 MAPK dual inhibitor, with IC50s of 1 nM, 35 nM and 26 nM for Tie-2, p38α and p38β, respectively, and can be used in the research of acute myeloid leukemia.
Specifica
Materiale o nome chimico Pexmetinib
CAS 945614-12-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H33FN6O3
Quantità 100 mg
Sinonimo ARRY-614
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (224.57 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC(F)=CC=C1OC2=CC3=C(N(CCO)N=C3)C=C2)NC4=CC(C(C)(C)C)=NN4C5=CC=C(C)C=C5
Molecular Weight (g/mol) 556.63
Peso formulazione 556.63
Percent Purity 98.3%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.