Learn More
PF-04691502, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097498
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16482457
Marca: Medchem Express HY15177
MedChemExpress PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico PF-04691502
Forma fisica Solid
CAS 1013101-36-4
Colore Gray
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H27N5O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (117.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCO[C@@H]1CC[C@@H](N2C(N=C(N)N=C3C)=C3C=C(C4=CC=C(OC)N=C4)C2=O)CC1
Molecular Weight (g/mol) 425.48
Peso formulazione 425.48
Percent Purity 98.89%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.