Learn More
PF-06471553, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455146
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16455146
Marca: Medchem Express HY108339
MedChemExpress PF-06471553 is a potent, selective and orally available monoacylglycerol acyltransferase 3 (MGAT3) inhibitor, with an IC50 of 92 nM.
PF-06471553 is a potent, selective and orally available monoacylglycerol acyltransferase 3 (MGAT3) inhibitor, with an IC50 of 92 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico PF-06471553
CAS 1808094-07-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H25N5O4S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (320.83 mM)
SMILES O=S(C1=CC2=C(CN(C(CC3=CC=CC(OC)=C3)=O)C2)C=C1)(NC4=NN(C5CCC5)N=C4)=O
Molecular Weight (g/mol) 467.54
Peso formulazione 467.54
Percent Purity 98.18%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.