Learn More
PF-2771, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497788
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16497788
Marca: Medchem Express HY19530
MedChemExpress PF-2771 is a potent and selective centromere protein E (CENP-E) inhibitor, inhibiting CENP-E motor activity with an IC50 of 16.1 nM; PF-2771 is used as an anticancer agent.
PF-2771 is a potent and selective centromere protein E (CENP-E) inhibitor, inhibiting CENP-E motor activity with an IC50 of 16.1 nM
Specifica
Materiale o nome chimico PF-2771
CAS 2070009-55-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H36ClN5O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (57.75 mM)
SMILES ClC1=CC(C(N[C@@H](CC2=CC=C(C3=CN(C)C(C(C)=O)=N3)C=C2)CNC(CN(C)C)=O)=O)=CC=C1OC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 554.08
Peso formulazione 554.08
Percent Purity 96.44%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.